Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento CORIO-™ CD-BC6
BIOPHARMA
Código de producto. 15460582
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 4,5 L a 6 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15460582 De 4,5 L a 6 L cada uno
1 options
Código de producto. 15460582 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9012506
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación de calentamiento CORIO™ cuentan con tecnología profesional para altos estándares y facilitan el control de la temperatura interna en el depósito de baño o el control de aplicaciones conectadas externamente.
  • Modelos para aplicaciones internas y externas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
  • Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
  • Conexión USB
  • Depósitos de baño de alta calidad de acero inoxidable con tapa de baño y grifo de drenaje
  • Bobina de refrigeración integrada para la refrigeración intermedia
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Descripción Baño de circulación calefactado
Capacidad (métrico) De 4,5 L a 6 L
Caudal 15/ l/min
Intervalo de temperatura De 20 °C a 150 °C
Tipo Baño de circulación calefactado
Pantalla LED
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye 2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 macho)
Material Acero inoxidable
Presión máxima 0,35 bar
Modelo CORIO CD-BC6
Estabilidad de la temperatura ± 0,03 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 13 × 15 × 20 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 44 × 24 × 47 cm
Peso (métrico) 10 kg