Learn More
Eppendorf™ Heat Sealer S200
Código de producto. 15343499 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
15343499 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 15343499 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5392000005
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Permite un sellado hermético fiable y fácil de usar de una variedad de placas multipocillo.
  • Elimina la evaporación en la PCR.
  • Temperaturas de sellado ajustables para una mayor flexibilidad
  • Cierra placas de 96 - y 384 - pocillos
  • Tiempo de sellado seleccionable de 1 a 9 segundos en incrementos de 0,5 segundos
  • El termostato integrado evita el sobrecalentamiento.
  • Mango potente para un funcionamiento ergonómico
  • Adaptador de placas para PCR incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tensión 100/230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 220 X 321 x 425 mm
Requisitos eléctricos 100/230 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (equipo) Placas de 96 y 384 pocillos
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Rango de temperatura de sellado De 125 °C a 200 °C en incrementos de 1 °C
Frecuencia 50/60 Hz