Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobres de esterilización por vapor Tyvek™ con sellado por calor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17757807 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
3 x 8 in
6 x 3 in
8 x 6 in
10 x 8 in
12 x 6 in
15 x 8 in
4 x 15 in
6 x 25 in
12 x 12 in
17 x 12 in
17 x 16 in
18 x 12 in
18 x 24 in
20 x 10 in
22 x 18 in
24 x 12 in
24 x 24 in
30 x 10 in
30 x 24 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 500
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17757807 12 x 6 in paquete de 500
17717807 6 x 3 in paquete de 1000
17747807 8 x 6 in paquete de 500
17777807 10 x 8 in paquete de 500
17787807 15 x 8 in paquete de 500
17797807 20 x 10 in paquete de 500
17707817 30 x 10 in paquete de 500
17717817 12 x 12 in paquete de 500
17727817 17 x 12 in paquete de 500
17737817 18 x 12 in paquete de 500
17747817 24 x 12 in paquete de 500
17757817 17 x 16 in paquete de 500
17767817 22 x 18 in paquete de 500
17777817 18 x 24 in paquete de 250
17787817 24 x 24 in paquete de 250
17797817 30 x 24 in paquete de 250
17737807 4 x 15 in paquete de 500
17767807 6 x 25 in paquete de 500
17727807 3 x 8 in paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Código de producto. 17757807 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BBMGTVKHS0612
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sellado térmico Tyvek™ Las bolsas de esterilización con vapor proporcionan una barrera fuerte contra la contaminación microbiana.
  • Gran opción para piezas de equipo pesadas, con bordes afilados o envases que requieren que requieren desinfección de superficies después de la esterilización
  • DuPont Tyvek™ La película flexible a base de poliéster no deja pelusa, es resistente a la humedad y a las perforaciones, extremadamente resistente y está diseñada para esterilizarse en autoclave.
  • El Tyvek™ El lado ofrece alta transpirabilidad al tiempo que proporciona una fuerte barrera contra la contaminación microbiana.
  • El lado de película transparente ofrece alta claridad junto con resistencia y durabilidad.
  • Se debe sellar con calor y cerrar con un impulso validable o un sellador térmico de banda continua
  • Cada sobre tiene un indicador de proceso CLASE A, que cambia de rosa a marrón oscuro cuando se expone al vapor
  • Cuando se abren los sellos despegables, prácticamente no se generan partículas en el aire
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Funciona con selladores de banda continua y de pulso
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad (COC)
Tipo de tapón Sello térmico
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Para utilizar con (aplicación) Esterilización por vapor
Material Tyvek
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Cantidad 500/paq.
Dimensiones (L x An) 12 x 6 in
Longitud (imperial) 12 in
Anchura (imperial) 6 in
Tipo de producto Bolsa para autoclave
Longitud (métrico) 30.5 cm
Anchura (métrico) 15.2 cm