Learn More
EKASTU Safety Arnés de cabeza para C 607/SFERA
Código de producto. 10261593
Cambiar vista
Click to view available options
Arnés de cabeza para C 607/SFERA
Código de producto.
10261593 Arnés de cabeza para C 607/SFERA
1 options
Código de producto. 10261593 Proveedor EKASTU Safety N.º de proveedor 465569
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
EKASTU Arnés de cabeza para máscaras faciales completas
Especificaciones
Tipo de producto Diadema
Para utilizar con (equipo) Máscara facial completa C 607/Selecta (Clase 2), Máscara facial completa SFERA (Clase 3)
Modelo Arnés de cabeza para C 607 y SFERA