Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechable ViscoDispo de HDPE
Descripción
- Mango ergonómico
- Cierres herméticos
- Polietileno de alta densidad (HPDE)
- Sala limpia fabricada, envasada individualmente
- Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
- Diámetro de rosca de 10 mm
- Ø
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador ViscoDispo |
| Material | HDPE |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Descripción | Envasado individual |
| Tipo de mango | Las puntas de pipeta ergonómicas |
| Capacidad (imperial) | 3.38 oz. |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Líquidos, productos a granel y medios viscosos, productos alimenticios |
| Mostrar más |