Learn More
Buerkle™ Tomamuestras desechable ViscoDispo de HDPE
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10414812
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
200 mL
200 mL
Longitud (métrico):
500 mm
1000 mm
Para utilizar con (aplicación):
Líquidos, productos a granel y medios viscosos, productos alimenticios
Para medios altamente viscosos hasta un máximo de 100 000 cP
Tome muestras de medios de alta viscosidad
Tamaño de la unidad:
20 PCS
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Para utilizar con (aplicación) unitSize
10414812 200 mL 1000 mm Para medios altamente viscosos hasta un máximo de 100 000 cP paquete de 20
10286942 100 mL 500 mm Líquidos, productos a granel y medios viscosos, productos alimenticios 20 PCS
10369212 100 mL 500 mm Tome muestras de medios de alta viscosidad 20 PCS
10674293 200 mL 1000 mm Líquidos, productos a granel y medios viscosos, productos alimenticios 20 PCS
4 options
Código de producto. 10414812
Marca: Buerkle™ 53933331
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El muestreador desechable Buerkle™ ViscoDispo se puede utilizar para tomar muestras de medios de alta viscosidad hasta 100.000 mPas. El mango ergonómico y la barra de extracción muy estable facilitan la retirada de sustancias viscosas.
  • Mango ergonómico
  • Cierres herméticos
  • Polietileno de alta densidad (HPDE)
  • Sala limpia fabricada, envasada individualmente
  • Opcionalmente esterilizado por rayos gamma
  • Diámetro de rosca de 10 mm
  • Ø 21 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador ViscoDispo
Material HDPE
Descripción Envasado individual
Tipo de mango Las puntas de pipeta ergonómicas
Capacidad (métrico) 200 mL
Desechables Sí
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Para medios altamente viscosos hasta un máximo de 100 000 cP
Diámetro exterior (métrico) 21 mm
Longitud (métrico) 1000 mm
Anchura (métrico) 21 mm