Descripción
Características principales:
- Fabricado en HDPE.
- Embolsadas individualmente
- Materiales conformes con la FDA
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible esterilizado por rayos gamma
Funcionamiento:
- Presione el pulgar sobre el tubo hasta que esté en la profundidad de muestreo
- Levante el pulgar hasta que los niveles se igualen
- Presione el pulgar sobre el tubo para sellar la muestra
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pipeta con tubo de pulgar |
| Material | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA CFR 177.1520, cumple con las normas de la UE 10/2011 |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |