Learn More
Sampling Systems™ Lanzas Desechables de Polvo de HDPE SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 11965846 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
170 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11965846 170 mL paquete de 20
11945846 100 mL paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11965846 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8063H1000S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    175.06€ / paquete de 20
    Ahorro 5.94€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Ideal para tomar una muestra transversal a través de un polvo a granel. La Lanza Desechable de Polvo Sampling Systems™ SteriWare™ es rápida y fácil de usar.
Características principales:
  • Montado y envasado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricados con HDPE de conformidad con la FDA, la CE 1935/2004 y la UE 10/2011
  • Sin BSE/TSE
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10 -6 )
  • Adecuado para su uso en ATEX áreas
  • Disponible en 3 longitudes diferentes.
Funcionamiento:
  • Empuje el tomamuestras en el producto, gire el tomamuestras y, a continuación, retírelo.
  • Deposita la muestra en un recipiente adecuado.
  • Coloque el tomamuestras usado en su bolsa de plástico original y deséchelo.
¿Por qué utilizar un? SteriWare™ ¿Muestra desechable?
  • Sin contaminación cruzada - Todo SteriWare™ Los dispositivos se pueden utilizar directamente desde la bolsa.
  • Sin limpieza  - A diferencia de un sampler reutilizable, puedes utilizar un SteriWare™ producto de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
  • Alta Calidad - Nuestra SteriWare™ Los productos se fabrican, moldean y envasan en una sala limpia de clase 100.000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de especificaciones técnicas del producto.
  • Documentación completa  - Podemos proporcionar documentación completa y específica para todos los lotes. SteriWare™ productos. Esto incluye los Certificados de conformidad y los Certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
  • Rentable  - Eliminar la necesidad de Validación de limpieza al cambiar a una SteriWare™ El dispositivo ahorra tiempo y dinero.
  • Disponible estéril  - Mayoría SteriWare™ Los productos están disponibles preesterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6 . Consulte la Hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Tipo de producto Lanza de polvo
Material HDPE
Capacidad (métrico) 170 mL
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad Grado aceptable de la FDA conforme a CFR 177.1520
Para utilizar con (aplicación) Para polvos cohesivos y algunos libres-que fluyen
Longitud (métrico) 950 mm