Learn More
BRAND™ Válvula antirretorno de HDPE
Código de producto. 15211319 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6 a 9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15211319 6 a 9 mm paquete de 10
1 options
Código de producto. 15211319 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 134002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
De polietileno de alta densidad. Incluye un disco de válvula de FKM no apto para aplicaciones de presión.
  • Construcción HDPE
  • Se adapta a tubos con DI de 6 a 9 mm
  • Longitud: 80 mm
  • Incluye un disco de válvula de FKM no apto para aplicaciones de presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 6 a 9 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud global (métrico) 80 mm
Para utilizar con Tubos con DI de 6 a 9 mm
Cantidad de embalaje 10 Paq.