Learn More
SCAT™ Recipiente de seguridad de HDPE-EC y tapa
Código de producto. 17858743 Tienda SCAT Europe Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Contenedor
Tapón de rosca de repuesto
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17858743 Tapón de rosca de repuesto cada uno
15745943 Contenedor cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17858743 Proveedor SCAT™ N.º de proveedor 108421D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.35€
    3.96€ / paquete de 1
    Ahorro 0.39€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Recipientes de seguridad con conductividad eléctrica fabricados con material HDPE-EC de alta calidad. Debido a su capacidad de conexión a tierra, se pueden evitar las chispas causadas por descargas eléctricas al desechar líquidos de laboratorio inflamables o explosivos.
  • Fabricado con HDPE, que es un conductor eléctrico muy robusto y extremadamente resistente a todos los disolventes que se utilizan habitualmente en laboratorios
  • Cantidades de llenado desde 10 L para el uso con sistemas HPLC hasta bidones masivos de 60 L para la recogida de grandes cantidades de envases (p. ej., profesionales). SymLine™ Sistemas de eliminación)
  • Los tipos de rosca S50 se utilizan comúnmente en el laboratorio y son compatibles con SCAT™ Gama de tapones de seguridad para la eliminación segura de sustancias peligrosas volátiles
  • Sus características especiales de seguridad como bandas de visibilidad integradas o flotadores garantizan una supervisión permanente del nivel de llenado.
  • Su diseño práctico como recipientes que ahorran espacio permiten un almacenamiento seguro de residuos líquidos incluso en espacios pequeños o en cabinas donde hay productos peligrosos.
  • Ideal para combinar con SCAT™ Tapas de seguridad para desechos o SymLine™ Sistemas de eliminación
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Recogida de residuos líquidos inflamables
Para utilizar con (equipo) SCAT Recipiente 108421
Tipo Tapón de rosca de repuesto
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Incluye Gorra para SCAT™ Recipiente 108421
Color Negro
Tamaño de rosca S50