Learn More
SCAT™ Recipiente de seguridad de HDPE-EC y tapa
Product Code. 15745943 Shop All SCAT Europe Products
Change view
Click to view available options
Tipo:
Contenedor
Tapón de rosca de repuesto
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tipo Unit Size
15745943 Contenedor cada uno
17858743 Tapón de rosca de repuesto cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15745943 Supplier SCAT™ Supplier No. 108421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.60€
    65.87€ / paquete de 1
    Ahorro 5.73€
    8% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Recipientes de seguridad con conductividad eléctrica fabricados con material HDPE-EC de alta calidad. Debido a su capacidad de conexión a tierra, se pueden evitar las chispas causadas por descargas eléctricas al desechar líquidos de laboratorio inflamables o explosivos.
  • Fabricado con HDPE, que es un conductor eléctrico muy robusto y extremadamente resistente a todos los disolventes que se utilizan habitualmente en laboratorios
  • Cantidades de llenado desde 10 L para el uso con sistemas HPLC hasta bidones masivos de 60 L para la recogida de grandes cantidades de envases (p. ej., profesionales). SymLine™ Sistemas de eliminación)
  • Los tipos de rosca S50 se utilizan comúnmente en el laboratorio y son compatibles con SCAT™ Gama de tapones de seguridad para la eliminación segura de sustancias peligrosas volátiles
  • Sus características especiales de seguridad como bandas de visibilidad integradas o flotadores garantizan una supervisión permanente del nivel de llenado.
  • Su diseño práctico como recipientes que ahorran espacio permiten un almacenamiento seguro de residuos líquidos incluso en espacios pequeños o en cabinas donde hay productos peligrosos.
  • Ideal para combinar con SCAT™ Tapas de seguridad para desechos o SymLine™ Sistemas de eliminación
Specifications
Para utilizar con (aplicación) Recogida de residuos líquidos inflamables
Para utilizar con (equipo) Embudo de seguridad
Tipo Contenedor
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Incluye Recipiente con tira de visualización
Color Negro
Tamaño de rosca S50
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 200 x 320 x 240 mm
Certificaciones/conformidad Aprobación UN-X
Capacidad (métrico) 10 L
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 2.6 gal.