missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HDGF Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586804 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586804 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586804 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP171924H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HDGF Polyclonal antibody specifically detects HDGF in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HDGF
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen FLJ96580, hepatoma-derived growth factor, hepatoma-derived growth factor (high-mobility group protein 1-like), High mobility group protein 1-like 2, HMG-1L2, HMG1L2DKFZp686J1764
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen for this product maps to a region between residue 100 and 150 of human Hepatoma-Derived Growth Factor using the numbering given in entry NP_004485.1 (GeneID 3068).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3068
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.