Learn More
HDC2/PHC2 Antibody (1F4), Novus Biologicals™
Código de producto. 18340208 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18340208 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18340208 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00001912M01
Mouse Monoclonal Antibody
HDC2/PHC2 Monoclonal antibody specifically detects HDC2/PHC2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno HDC2/PHC2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1F4
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_004418
Alias de gen early development regulator 2 (homolog of polyhomeotic 2), Early development regulatory protein 2, EDR2, hPH2, MGC163502, PH2, polyhomeotic 2, polyhomeotic homolog 2 (Drosophila), polyhomeotic-like 2, polyhomeotic-like 2 (Drosophila), polyhomeotic-like protein 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PHC2 (NP_004418.2, 91 a.a. ~ 200 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. PYLQESKEEGAPLKLKCELCGRVDFAYKFKRSKRFCSMACAKRYNVGCTKRVGLFHSDRSKLQKAGAATHNRRRASKASLPPLTKDTKKQPTGTVPLSVTAALQLTHSQE
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Chromatin Modifiers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1912
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ