Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio de acero inoxidable HD Super, móvil
Descrizione
- Con cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm de diámetro, dos con frenos de pie
- Superficie de trabajo de acero inoxidable de calibre 14 sin uniones y con bordes redondeados
- Altura cómoda de 86,4 cm
- La estructura de apoyo prácticamente elimina los ruidos
Order Info
Shipped knocked down. Assembles easily without tools. Casters sold separately.
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Mesa móvil |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 60 × 30 × 34 pulg (152,4 × 76,2 × 86,4 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorio |
| Tipo de bastidor | Con estante inferior |
| Altura (imperial) | 34 in |
| Altura (métrico) | 86,4 cm |
| Incluye | Cuatro ruedas giratorias de 12,7 cm (5 in) de diámetro, dos con frenos de pie |
| Longitud (imperial) | 60 in |
| Longitud (métrico) | 152,4 cm |
| Peso (imperial) | 160 lb |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?