Learn More
Eurofins DiscoverX Hck Protein, Active
Descripción
Hematopoietic cell kinase (HCK) is a member of Src protein-tyrosine kinase family and expressed primary in granulocytes, monocytes and macrophages. Active HCK phosphorylates STAT5B on Tyr699, which represents an essential step in Signal transducer and activator of transcription 5 (STAT5B) stimulation. The binding of SH3 ligands, such as the Nef protein of HIV-1, further augments Hck activity suggesting a new mechanism for regulating tyrosine kinase activity.
GenBank NM_002110
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecular | 34.1 kDa |
| Cantidad | 250 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal 6His |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Truncated |
| Grado de pureza o calidad | ≥59% |
| Expresión | Hck, active |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.