missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HBsAg Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18038503 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18038503 0.1 mL 0.10 ml
18770824 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18038503 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100626520.1ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HBsAg Polyclonal specifically detects HBsAg in Human, Mouse, Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HBsAg
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 4.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación PBS with 0.1% Sodium Azide
Alias de gen HBsAg, HBV major surface antigen, HBV surface antigen, Hepatitis B Virus major surface antigen, Hepatitis B Virus Surface Antigen, Major surface antigen, protein S
Símbolos de los genes S
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Hepatitis B subtypes ad and ay.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 944569
Especificidad de la prueba This product is specific for Hepatitis B surface antigen, recognizing subtypes ad and ay. Hepatitis B virus is a major causative agent of acute and chronic liver disease in humans. Hepatitis B surface antigen (HBsAg) is a protein component of the viral envelope, which is expressed predominantly in the cytoplasm of infected hepatocytes.
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.