Learn More
3M™ Harvest RC
Código de producto. 17387479
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
17387479 10 L cada uno
1 options
Código de producto. 17387479 Proveedor 3M™ N.º de proveedor EMP533HRC2FA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
3M™ Harvest RC es la última generación en tecnología de recolección y clarificación para cultivos de alta densidad celular.
  • Solución de clarificación cromatográfica de un solo paso y un solo uso.
  • Sustituye las etapas de clarificación de la membrana de protección, primaria y secundaria.
  • Retira las células, los residuos celulares y el ADN (< 500 ppb) del líquido de cultivo celular cosechado.
  • Alta recuperación del producto mAb (del 90 al 95 %).
  • Se escala de forma predecible desde el laboratorio hasta la fabricación.
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 24,1 cm
Volumen (métrico) 10 L
Descripción Modelo: BC1020