Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster opacas continuas multiusos para entornos hostiles para impresoras M6/M7
El poliéster permanente es ideal para identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
Marca:  Brady™ 173228
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17898994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.30€
    46.74€ / paquete de 1
    Ahorro 8.56€
    15% Descuento
En stock
Descripción
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Homologación UL y con aprobación CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
  • Temperatura de servicio de -°70 C a °110 C (-94 °F a 230 °F)
  • Fabricado en material de poliéster B-423
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Acrílico permanente
Blanco
Continua
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de equipos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección
N.º
Rectángulo
De -70 °C a +110 °C
0.076 mm
50 ft.
0,5 in
M7C-500-423
Libre de halógenos (DIN VDE 0472 Parte 815)
Ninguno
Brillo
Poliéster
Transferencia térmica
No estéril
M710, BMP71
50 ft.
-94 °F a +230 °F
0,003 in
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 0,5 in)
15.24 m
12.7 mm