Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster opacas continuas multiusos para entornos hostiles para impresoras M6/M7
El poliéster permanente es ideal para identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
46.74€ - 52.84€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Libre de halógenos (DIN VDE 0472 Parte 815)
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
17898994
Ver documentos
Brady™
173228
M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
55.30€
46.74€ / paquete de 1
Ahorro 8.56€
15% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Añadir a la cesta
17858194
Ver documentos
Brady™
174360
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
62.50€
52.84€ / paquete de 1
Ahorro 9.66€
15% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Homologación UL y con aprobación CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
  • Temperatura de servicio de -°70 C a °110 C (-94 °F a 230 °F)
  • Fabricado en material de poliéster B-423
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Ninguno
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
N.º
Rectángulo
De -70 °C a +110 °C
0.076 mm
50 ft.
0,5 in
Libre de halógenos (DIN VDE 0472 Parte 815)
Blanco
Transferencia térmica
Etiquetado de códigos de barras, etiquetado de placas de circuitos, etiquetado de equipos, identificación general, etiquetado de inventario e inspección
50 ft.
-94 °F a +230 °F
0,003 in
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 0,5 in)
15.24 m
12.7 mm