Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster transparente continuas multiusos para entornos hostiles para impresoras M6/M7
Obtenga etiquetas adhesivas agresivas para superficies difíciles y los entornos más hostiles. Estas etiquetas de poliéster transparente son ideales para laboratorios, seguimiento de activos y etiquetado de placas frontales.
51.36€ - 146.35€
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
|---|---|
| Certificaciones/conformidad | ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, aprobado por CSA, reconocido por UL |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Transparente |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|
17898944
|
Brady™
173233 |
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 0,375 in) | M710, BMP71 |
77.40€ 65.49€ / paquete de 1 Ahorro 11.91€ 15% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17839014
|
Brady™
174332 |
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 0,375 in) | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
62.50€ 52.84€ / paquete de 1 Ahorro 9.66€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17878934
|
Brady™
173226 |
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 0,5 in) | M710, BMP71 |
60.70€ 51.36€ / paquete de 1 Ahorro 9.34€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17898324
|
Brady™
174362 |
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 0,5 in) | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
70.80€ 59.90€ / paquete de 1 Ahorro 10.90€ 15% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17839054
|
Brady™
173297 |
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 1 in) | M710, BMP71 |
109.00€ 90.27€ / paquete de 1 Ahorro 18.73€ 17% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17808364
|
Brady™
174307 |
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 1 in) | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
117.00€ 97.48€ / paquete de 1 Ahorro 19.52€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17829114
|
Brady™
174317 |
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 1,9 in) | M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) |
175.00€ 146.35€ / paquete de 1 Ahorro 28.65€ 16% Descuento |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
|
17859214
|
Brady™
173266 |
50 ft x 2 in | M710, BMP71 |
162.00€ 135.50€ / paquete de 1 Ahorro 26.50€ 16% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||
Descripción
- Adhesivo permanente de alta adherencia para acero inoxidable, metales recubiertos con polvo, esmalte pintado y plásticos en aplicaciones para todo tipo de clima.
- Resiste la exposición a la luz ultravioleta, temperaturas extremas, combustible y aceite, desengrasantes, limpiadores y detergentes.
- Impresión negra sobre poliéster transparente.
- Reconocido por UL según UL969, CSA según C222 No 015-95, compatible con RoHS según 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Especificaciones
| Esterilizable en autoclave | |
| Ninguno | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| N.º | |
| Rectángulo | |
| De -70 °C a +100 °C | |
| 0.076 mm | |
| 15.24 m |
| ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, aprobado por CSA, reconocido por UL | |
| Transparente | |
| Transferencia térmica | |
| Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de equipos, identificación general, etiquetado de laboratorio | |
| 50 ft. | |
| -94 °F a +212 °F | |
| 0,003 in | |
| 50 ft. |