Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster transparente continuas multiusos para entornos hostiles para impresoras M6/M7
Obtenga etiquetas adhesivas agresivas para superficies difíciles y los entornos más hostiles. Estas etiquetas de poliéster transparente son ideales para laboratorios, seguimiento de activos y etiquetado de placas frontales.
Marca:  Brady™ 174332
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17839014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.50€
    52.84€ / paquete de 1
    Ahorro 9.66€
    15% Descuento
En stock
Descripción
  • Adhesivo permanente de alta adherencia para acero inoxidable, metales recubiertos con polvo, esmalte pintado y plásticos en aplicaciones para todo tipo de clima.
  • Resiste la exposición a la luz ultravioleta, temperaturas extremas, combustible y aceite, desengrasantes, limpiadores y detergentes.
  • Impresión negra sobre poliéster transparente.
  • Reconocido por UL según UL969, CSA según C222 No 015-95, compatible con RoHS según 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Acrílico permanente
Transparente
Continua
Imprimible de una sola cara
Etiqueta
Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de equipos, identificación general, etiquetado de laboratorio
N.º
Rectángulo
De -70 °C a +100 °C
0.076 mm
50 ft.
0,375 in
M6C-375-430
ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, aprobado por CSA, reconocido por UL
Ninguno
Brillo
Poliéster
Transferencia térmica
No estéril
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
50 ft.
-94 °F a +212 °F
0,003 in
15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 0,375 in)
15.24 m
9.53 mm