Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster transparente continuas multiusos para entornos hostiles para impresoras M6/M7
Obtenga etiquetas adhesivas agresivas para superficies difíciles y los entornos más hostiles. Estas etiquetas de poliéster transparente son ideales para laboratorios, seguimiento de activos y etiquetado de placas frontales.
Marca: Brady™ 174317
Descripción
- Adhesivo permanente de alta adherencia para acero inoxidable, metales recubiertos con polvo, esmalte pintado y plásticos en aplicaciones para todo tipo de clima.
- Resiste la exposición a la luz ultravioleta, temperaturas extremas, combustible y aceite, desengrasantes, limpiadores y detergentes.
- Impresión negra sobre poliéster transparente.
- Reconocido por UL según UL969, CSA según C222 No 015-95, compatible con RoHS según 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Especificaciones
| Esterilizable en autoclave | |
| Acrílico permanente | |
| Transparente | |
| Continua | |
| Imprimible de una sola cara | |
| Etiqueta | |
| Seguimiento de activos, etiquetado de códigos de barras, etiquetado de equipos, identificación general, etiquetado de laboratorio | |
| N.º | |
| Rectángulo | |
| De -70 °C a +100 °C | |
| 0.076 mm | |
| 50 ft. | |
| 1,9 in | |
| M6C-1900-430 |
| ASTM B 117, ASTM D1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, aprobado por CSA, reconocido por UL | |
| Ninguno | |
| Brillo | |
| Poliéster | |
| Transferencia térmica | |
| No estéril | |
| M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) | |
| 50 ft. | |
| -94 °F a +212 °F | |
| 0,003 in | |
| 15,24 m x 12,7 mm (50 ft x 1,9 in) | |
| 15.24 m | |
| 48.26 mm |