missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human HARBI1. Source: E.coli Amino Acid Sequence: NCLMVCDIRGTLMTVETNWPGSLQDCAVLQQSSLSSQFEAGMHKDSWLLGDSSFFLRTWLMTPLHIPETPAEYRYNMAHSATHSV The HARBI1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The HARBI1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 283254 |
| Método de purificación | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Nombre común | HARBI1 Recombinant Protein Antigen |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulación | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Alias de gen | C11orf77, chromosome 11 open reading frame 77, EC 3.1, FLJ32675, harbinger transposase derived 1, Harbinger transposase-derived nuclease, putative nuclease HARBI1 |
| Símbolo de gen | HARBI1 |
| Tipo de etiqueta | Unlabeled |
| Tipo de producto | Recombinant Protein Antigen |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?