Learn More
Tork Dispensador de rollo de toalla blanca H1
Código de producto. 10135204 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Toalla de rodillo duro
Código de producto. Admite
10135204 Toalla de rodillo duro
1 options
Código de producto. 10135204 Proveedor Tork N.º de proveedor 551000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
El dispensador facilita el mantenimiento para mantener los baños ocupados y reduce el consumo con dispensación de láminas una a la vez.
  • Diseño de la elevación
    • Un diseño funcional y moderno deja una impresión duradera en los huéspedes
  • La dispensación de una en una mejora la higiene, los invitados solo tocan las toallas de mano de papel necesarias
  • Gran capacidad garantiza que el papel esté siempre disponible
  • Mantener el espacio de forma eficiente con el indicador de recarga y Tork el software y sensores de limpieza visual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de toallas de rollo duro
Color Blanco
Longitud (imperial) 8,228 in
Longitud (métrico) 209 mm
Anchura (imperial) 13,38 in
Anchura (métrico) 340 mm
Altura (imperial) 16,4 in
Altura (métrico) 417 mm
Admite Toalla de rodillo duro
Material ABS
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Tapa articulada con frontal cerrado
Modelo Manual