Learn More
Sampling Systems™ Raspador de mano
Código de producto. 17962062 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17962062 Rojo cada uno
17952062 Blanco cada uno
17972062 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962062 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8336R1
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Estos raspadores manuales robustos y resistentes son ideales para raspar fácilmente áreas grandes debido al gran tamaño de su hoja y mango. El rendimiento se mejora aún más por el hecho de que los raspadores están hechos de polipropileno para una muy buena resistencia química.
  • Robusto e incorpora un mango grande y resistente.
  • Hoja grande de 250 mm de ancho
  • Viene en 3 colores distintivos.
Especificaciones
Tipo de producto Raspador
Color-coded N.º
Material del mango Polipropileno
Tipo de mango Polipropileno
Tipo de punta Plano
Scent Olor normal
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Rojo
Desechables Reutilizable
Material Polipropileno
Tamaño 250 mm