Descripción
- Robusto e incorpora un mango grande y resistente.
- Hoja grande de 250 mm de ancho
- Viene en 3 colores distintivos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Raspador |
| Color-coded | N.º |
| Material del mango | Polipropileno |
| Tipo de mango | Polipropileno |
| Tipo de punta | Plano |
| Scent | Olor normal |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reutilizable |
| Mostrar más |