Description
- Ayude a proteger a los huéspedes: este desinfectante de manos cumple con las normas EN1500 y EN14476 y es eficaz contra todos los virus envueltos.
- La espuma desinfectante de manos biodegradable contiene un ingrediente activo 100% vegetal.
- Nuestro desinfectante de manos sin alcohol está dermatológicamente probado.
- Cumple con los estándares de seguridad: este desinfectante de manos no inflamable no tiene símbolos CLP, frases de advertencia ni restricciones de transporte.
Spécification
Spécification
| Tipo de producto | Gel antiséptico para manos |
| Color | Transparente |
| Formulario | Espuma |
| Principios activos | Ácido láctico |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 6/Pk. |
| Tamaño | 1 L |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?