Learn More
Katrin Toalla de papel de manos Classic M
Descripción
- Para dispensador de toallas KATRIN M con dispensador interior y modelos similares
- Blanco natural
- 790 toallitas por rollo
- Toallitas de una capa de 21 x 30 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de papel |
| Longitud (métrico) | 38 cm |
| Anchura (métrico) | 5 cm |
| Material | Papel |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 20,5 x 30 cm |
| Cantidad de embalaje | 6 rollos de 790 toallitas |
| Tela | 1-ply |
| Mostrar más |