Learn More
Kartell™ Bomba de vacío manual
Código de producto. 10693852
Change view
Click to view available options
Tipo de bomba:
Bomba de vacío manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de bomba unitSize
10693852 Bomba de vacío manual cada uno
1 options
Código de producto. 10693852
Marca: Kartell™ 0139800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una bomba versátil que se puede utilizar como bomba de presión si se transfiere el tapón de la válvula de descarga al puerto de vacío. La bomba de vacío manual de Kartell™ es ligera y está fabricada en poliestireno de alto impacto.
  • Ligero
  • Bomba de vacío manual portátil
  • Alcanza un vacío de 625 mmHg (25”)
  • La velocidad de bombeo es 15 ml por impulso
  • Válvula de liberación de vacío integrada
  • Se puede utilizar como bomba de presión transfiriendo la tapa de la válvula de descarga al puerto de vacío
  • La boquilla se adapta a tubos estándar de 6 mm
Especificaciones
Vacío máx. 625 mmHg
Material Poliestireno
Modelo Modelo estándar
Tipo de bomba Bomba de vacío manual
Aplicaciones Bomba de presión al transferir la tapa de la válvula de descarga al puerto de vacío