Learn More
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Limpiador de manos de uso frecuente sin fragancia
Código de producto. 12422320
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12422320 1000 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 12422320 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    44.76€ / paquete de 6
    Ahorro 117.24€
    72% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Ideal para dispensadores en baños concurridos. Kleenex™ El limpiador de manos de uso frecuente sin fragancia es un líquido incoloro que ayuda a mantener la higiene y la limpieza.
  • Se suministra en paquetes de 6 casetes de recarga de 1 L.
  • Transparente y sin fragancia para adaptarse a todo tipo de pieles
  • Cantidad de disparo uniforme
  • Contiene hasta 1000 disparos por casete
  • Instalación rápida y sencilla
  • Reciclable cuando está vacío
  • Compatible con Aquarius™ y Kimberly-Clark Professional™ Dispensadores de jabón de manos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de manos
Color Transparente
Formulario Líquido
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 93 x 93 x 180 mm
Intervalo de pH 6
Tamaño 6 x 1 L
Volumen (imperial) 33,8 oz
Volumen (métrico) 1000 mL
Peso (imperial) 13,6 lb
Peso (métrico) 1,033 kg