Learn More
Kimberly-Clark™ Limpiador de manos de uso diario de espuma de lujo Scott™
Código de producto. 12691416
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
200 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12691416 200 mL paquete de 12
1 options
Código de producto. 12691416 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6346
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuida tu piel y mejora la higiene personal. Kleenex™ El limpiador de manos de espuma de lujo de uso diario reduce los costos y el desperdicio.
  • Ideal para los baños con mucha afluencia de gente; limpieza de manos y mantenimiento de una buena higiene
  • Dispensa la cantidad ideal de jabón para cada lavado evitando el uso excesivo
  • Ofrece hasta el doble de lavados por litro que jabones líquidos convencionales
  • Viene en una bolsa resistente, higiénicamente sellada con bomba integrada, evitando la contaminación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de manos
Color Rosa
Formulario Espuma
Volumen (imperial) 6,8 oz
Volumen (métrico) 200 mL
Peso (imperial) 6 lb.
Peso (métrico) 2,7 kg