Learn More
Kimberly-Clark™ Limpiador de manos de uso diario Kleenex™
Código de producto. 10375582
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10375582 1000 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 10375582 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6331
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    40.70€ / paquete de 6
    Ahorro 121.30€
    74% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Dispensa la cantidad ideal de jabón para cada lavado, evitando el uso excesivo. Kleenex™ El limpiador de manos de uso diario rinde hasta el doble de lavados por litro que los jabones líquidos convencionales.
  • Jabón líquido, rosa y con una sutil fragancia para uso diario.
  • Cada cartucho ofrece hasta 1000 dosis de jabón, por lo que es perfecto para el uso diario, ya que proporciona una sensación de alta calidad, a la vez que gestiona los costes y reduce los residuos.
  • Cuando el cartucho esté vacío, se puede comprimir para ahorrar espacio y es totalmente reciclable una vez que se extrae la bomba.
  • Compatibles con nuestros dispensadores de jabón de manos Aquarius™ (códigos de producto 6948, 6955 y 7173) y el dispensador de jabón de manos Kimberly-Clark Professional™ 8973.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de manos
Color Rosa
Formulario Espuma
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 93 x 93 x 180mm
Incluye Dispensador
Volumen (imperial) 33,8 oz
Volumen (métrico) 1000 mL
Peso (imperial) 13,6 lb
Peso (métrico) 1,033 kg