Learn More
Gibco™ Mezcla de nutrientes F-10 de Ham, suplemento GlutaMAX™
Código de producto. 11564486 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
10 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11564486 10 x 500 mL paquete de 10
11554486 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11564486 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 41550088
 Artículo restringido
En stock
Mezcla de nutrientes F-10 de Ham, suplemento GlutaMAX™
La mezcla de nutrientes F10 de Ham (F-10) fue diseñada para el cultivo sin suero de células de ovario de hámster chino (CHO). El F-10 ya se ha utilizado para el crecimiento sin suero de cultivos de CHO además de para el crecimiento suplementado con suero de otras células de mamíferos, incluidos COS-7, astrocitos de rata primario y células epiteliales de la próstata de rata.
En comparación con otros medios basales, el F-10 contiene una variedad más amplia de componentes, incluidos cinc, hipoxantina y timidina. El crecimiento sin suero de células CHO en F-10 ha dado lugar a una variedad de formulaciones mejoradas, como la mezcla de nutrientes F-12 de Ham (F-12).
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El F-10 Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la norma ISO 13485.
F-10 de Gibco™ no contiene proteínas ni factores de crecimiento. Por lo tanto, el F-10 requiere a menudo suplementación, normalmente con un 10 % de suero fetal bovino (SFB). El F-10 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato de sodio (1,2 g/l) y, por tanto, requiere un entorno con 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Mezcla de nutrientes F-10 de Ham
Con aditivos GlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin HEPES
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 10 x 500 mL
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH Desde 7,2 hasta 7,4
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Mezcla de nutrientes F-10 de Ham, 10 x 500 ml, concentración de 1X, líquido, pH de 7,2 a 7,4, 12 meses de vida útil, osmolalidad de 275 a 315 mOsm/kg, con piruvato sódico, GlutaMAX™, rojo de fenol, almacenamiento de 2 a 8 °C, para cultivo de cél