Learn More
Haloperidol, MedChemExpress
Código de producto. 16481726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481726 500 mg 500 miligramos
16436486 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14538
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
MedChemExpress Haloperidol is a potent dopamine D2 receptor antagonist, widely used as an antipsychotic.
Haloperidol is a potent dopamine D2 receptor antagonist, widely used as an antipsychotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Haloperidol
CAS 52-86-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H23ClFNO2
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (44.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1C2(O)CCN(CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O)CC2
Peso molecular (g/mol) 375.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.86
Porcentaje de pureza 99.36%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation