Learn More
CleanSpace™ Sistema de alimentación HALO
Código de producto. 15900102 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Unidad de alimentación
Código de producto.
15900102 Unidad de alimentación
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15900102 Proveedor CleanSpace™ N.º de proveedor CS3000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1773.23€
    1076.19€ / paquete de 1
    Ahorro 697.04€
    39% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Respirador purificador de aire con presión positiva y alimentación por batería con clasificación IP 66. Adecuado para atención sanitaria, laboratorios, farmacias y respuestas de emergencia. Protección en aplicaciones con contaminantes de partículas y riesgos biológicos, así como en procedimientos de descontaminación y agua pesada.
  • Índice de protección IP 66 – resistente a la entrada de polvo y líquidos
  • Adecuado para procedimientos de descontaminación
  • Ligero (350 g), compacto y cómodo
  • Tiempo de funcionamiento prolongado: hasta 9 horas y carga rápida de la batería: < 2 horas
  • Sistema AirSensit™ para el control de la presión de la mascarilla y el flujo de aire sensible a la respiración
  • Sistema de un solo botón y modo de espera y modos de inicio/stop automáticos para que sea fácil de poner/quitar
  • Arnés de apoyo fácil de usar
  • Detección de bloqueo de filtro compensado por altitud
  • Comprobación de la capacidad de flujo fácil y precisa
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de PAPR, sin protector de cabeza
Modelo CS3000
La máscara se vende por separado