Description
- Normas de seguridad: EN 1822: 1998 (Filtros HEPA H14 y ULPA U16)
- Marcado CE
- Dimensiones (mm) Externas: Ancho 592 x Fondo 892 x Alto 303
- Caudal de aire 300 m3/h
- Voltaje / Frecuencia 110-230 V / 50-60 Hz
- Consumo de energía 50 W
- Estructura fabricada con armazón metálico de acero anticorrosión recubierto de poliéster 100%.
- Módulo de filtración fabricado en aluminio.
- Conectividad Conexión de cable ethernet RJ45
- Filtración de partículas en polvo: Eficiencia de filtración HEPA H14: 99,995 % según método MPPS, norma EN1822 Eficiencia de filtración ULPA U16: 99,99995 % según método MPPS, - norma EN1822
- Sensores de rendimiento de la calidad del aire: basados en temporizador
- Prefiltro: Filtro de partículas
- Montado en el techo Colgado mediante 4 cáncamos (incluidos)
- Peso: 31 kg
- Modo de funcionamiento 24/24h - 7/7, Noche/Día
- Volumen protegido de 70 m3 o una superficie de 30 m2 con una altura de techo de 2 m50
- Interfaz de comunicación: Comunicación sencilla mediante pulsos LED: configuración del ventilador, temporizador de uso, fallo del ventilador, detección automática del rendimiento de la calidad del aire.
- Aplicación eGuard™: aplicación de control remoto para monitorear unidades HALO, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad inmediatamente a sus dispositivos (móvil, tableta y PC).
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Depuradores de aire autónomos y conectados |
| Recubrimiento | Armazón metálico de acero anticorrosión recubierto de poliéster 100% |
| Tipo de iluminación | LED |
| Material | Acero inoxidable |
| Certificaciones/conformidad | CE, EN 1822:1998 |
| Fondo (imperial) | 35.1 in. |
| Fondo (métrico) | 892 mm |
| Altura (imperial) | 11.9 in. |
| Altura (métrico) | 303 mm |
| Tensión | 110/230 V |
| Show More |