Learn More
Erlab™ Purificador de aire independiente Halo 35 C
Código de producto. 17931692 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17931692 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 17931692 Proveedor Erlab™ N.º de proveedor AP011E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Esta estación purificadora de aire independiente, el sistema de filtración de aire conectado Halo 35, captura los contaminantes del laboratorio en el aire en la fuente y los atrapa permanentemente en filtros de alta eficiencia. Como sistema independiente y completamente separado del sistema de ventilación del edificio, nuestra estación de purificación de aire es muy sencilla de instalar en cualquier espacio.
  • Normas de seguridad: Rendimiento de filtración probado según la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia
  • Marcado CE
  • Dimensiones : Ancho exterior 592 mm - Profundidad exterior 892 mm - Profundidad exterior 303 mm
  • Caudal de aire 220 m3/h
  • Voltaje / Frecuencia: 110-230 V / 50-60 Hz
  • Consumo de energía 50 W
  • Estructura fabricada con armazón metálico de acero anticorrosión recubierto de poliéster 100%.
  • Módulo de filtración fabricado en polipropileno inyectado.
  • Conectividad Conexión de cable ethernet RJ45
  • Filtración de carbón para gases y vapores: orgánicos, formaldehído, vapores orgánicos y vapores ácidos
  • Sensores de rendimiento de la calidad del aire: Semiconductores para COV - Sensor electroquímico para formaldehído - Semiconductores o electroquímicos para una amplia gama de contaminantes
  • Prefiltro: Filtro de partículas
  • Postfiltro: Filtro de partículas
  • Montaje en techo: colgado mediante 4 cáncamos (incluidos)
  • Peso: 31 kg
  • Modo de funcionamiento 24/24h - 7/7, Noche/Día, Detección Min Max, Sólo valor de detección
  • Volumen protegido de 55 m3 o una superficie de 25 m2 con una altura de techo de 2 m50
  • Interfaz de comunicación: Comunicación sencilla mediante pulsos LED: configuración del ventilador, temporizador de uso, fallo del ventilador, detección automática del rendimiento de la calidad del aire.
  • Aplicación eGuard™: aplicación de control remoto para monitorear unidades HALO, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad inmediatamente a sus dispositivos (móvil, tableta y PC).
Especificaciones
Tipo de producto Depuradores de aire autónomos y conectados
Recubrimiento Armazón metálico de acero anticorrosión recubierto de poliéster 100%
Tipo de iluminación LED
Material Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad CE, AFNOR NF X 15-211:2009
Fondo (imperial) 35.1 in.
Fondo (métrico) 892 mm
Altura (imperial) 11.9 in.
Altura (métrico) 303 mm
Tensión 110/230 V
Garantía 50 W
Peso (métrico) 31 kg
Anchura (métrico) 592 mm