Learn More
Descrizione
- Estándar de seguridad: Rendimiento de filtración probado según la norma AFNOR NF X 15-211:2009: Francia - EN 1822: 1998 (Filtro HEPA H14) - EN61010 - Directiva RoHS
- Marcado CE
- Dimensiones (mm): Internas: A 565 x L min-max min 590 mm - max 664 mm x H 350 – Externas: A 615,20 mm x L: 615,20 mm x H 350 mm
- Caudal de aire: Filtración Molecular: 110 m3/h – Filtración de partículas: 150 m3/h Doble filtración 110 m3/h
- Voltaje / Frecuencia (V/Hz) 100-230V - 50/60Hz
- Consumo de energía: 20 W (Filtración simple) - 35W (Filtración doble)
- Estructura: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) / Polipropileno inyectado
- El módulo de filtración está fabricado con inyección de polipropileno o aluminio.
- Conectividad: Conexión por cable ethernet RJ45 / Wifi
- Tecnología de filtración: Molecular (VOC Formaldehído Chemplus) - Partículas (HEPA) o Doble filtración (molecular + partículas)
- Filtración de carbón para gases y vapores : AS: Para vapores orgánicos - BE: Versátil para vapores ácidos + vapores orgánicos F: Para vapores de formaldehído - K: Para vapores de amoníaco
- Filtración de partículas: Eficiencia de filtración HEPA H14: 99,995 % según MPPS método, norma EN1822
- Sensores de desempeño de calidad del aire (según aplicación): Semiconductor para VOCs - Sensor electroquímico para Formaldehído - Semiconductor o Electroquímico para una amplia gama de contaminantes / Partículas / Temp / Humedad
- Modo de funcionamiento: 24/24h - 7/7, Noche/Día, Detección Min Max, Sólo valor de detección
- Montaje en techo: 2 tipos de montaje: placas o soportes
- Peso: 17,5 kg (filtración molecular con filtro incluido) - 14,5 kg (filtración de partículas con filtro incluido) - 19 kg (doble filtración con filtros incluidos)
- Prefiltro en todas las versiones de filtración: Partículas
- Postfiltro cuando se aplica filtración molecular: Partículas
- Descontaminación del filtro de partículas: germicida UV-C (254 nm) / Duración regulable de 5 a 30 minutos
- Volumen protegido:
- Filtración molecular: 22,5m3 o una superficie de 9m2 con una altura de techo de 2m50 – Filtración de partículas: 30m3 o una superficie de 12m2 con una altura de techo de 2m50
- Doble filtración: 22,5m3 o una superficie de 9m2 con una altura de techo de 2m50
- Interfaz de comunicación: Comunicación sencilla mediante pulsos LED: configuración del ventilador, temporizador de uso, Fallo del ventilador, detección automática del rendimiento de la calidad del aire.
- Aplicación eGuard™: aplicación de control remoto para monitorear unidades HALO, cambiar la configuración y enviar alertas de seguridad inmediatamente a sus dispositivos (móvil, tableta y PC)
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Depuradores de aire autónomos y conectados |
| Recubrimiento | Armazón metálico de acero anticorrosión recubierto de poliéster 100% |
| Tipo de iluminación | LED |
| Material | ABS, Injected Polypropylene |
| Certificaciones/conformidad | CE, AFNOR NF X 15-211:2009, EN 1822:1998, EN61010, RoHS |
| Fondo (imperial) | 24.2 in. |
| Fondo (métrico) | 615.2 mm |
| Altura (imperial) | 13.8 in. |
| Altura (métrico) | 350 mm |
| Tensión | 110/230 V |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?