missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HAGHL Antibody (OTI3H2), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18129954 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18129954 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18129954 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272283PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HAGHL Monoclonal specifically detects HAGHL in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HAGHL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H2
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.1.2.-, GLO2-like/ RJD12, hydroxyacyl glutathione hydrolase-like, hydroxyacylglutathione hydrolase-like, hydroxyacylglutathione hydrolase-like protein, MGC2605
Símbolos de los genes HAGHL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human HAGHL (NP_115680) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84264.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.