Learn More
Solución de hafnio para ICP/MS 10 mg/L HNO3/matriz HF , Fisher chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hafnium |
| Envase | Frasco |
| Concentración | 10 mg/L |
| Solvent or Matrix | Ácido nítrico/fluoruro de hidrógeno en trazas |
| Cantidad | 100 mL |