Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hafnium |
| Envase | Frasco |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | 1 g/L ±0,002 g/L |
| Tipo | Solución estándar de elemento único de llama |
| Solvent or Matrix | Ácido nítrico/fluoruro de hidrógeno en trazas |
| Cantidad | 500 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Single-element Standard Solution for AAS. Hafnium (Hf) 1000mg/l in HNO3 2%,HF 1%
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .