Learn More
Hafnio para AAS en matriz de HNO3/HF a 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12913165 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12913165 100 mL Frasco 100 ml
12923165 500 mL Frasco 500 ml
2 options
Código de producto. 12913165
Marca: Fisher Chemical B 023 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 7440-58-6
Fórmula molecular Hf
Peso molecular (g/mol) 178.49
Número MDL MFCD00011032
Clave InChI VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23986
ChEBI CHEBI:33343
Nombre IUPAC hafnio
SMILES [Hf]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hafnium
Envase Frasco
Forma física Líquido
Concentración 1 g/L ±0.002 g/L
Tipo Solución estándar de un solo elemento de llama para espectroscopía de absorción atómica
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Cantidad 100 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for AAS. Hafnium (Hf) 1000mg/l in HNO3 2%,HF 1%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .