Learn More
HA130, MedChemExpress
Código de producto. 16463707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463707 50 mg 50 miligramos
16440198 5 mg 5 miligramos
16417738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16463707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19329
MedChemExpress HA130 is a selective autotaxin (ATX) inhibitor with an IC50 of 28 nM.
HA130 is a selective autotaxin (ATX) inhibitor with an IC50 of 28 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HA130
CAS 1229652-21-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H19BFNO5S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (84.18 mM)
SMILES O=C1N(CC2=CC=C(F)C=C2)C(S/C1=C\C3=CC=C(OCC4=CC(B(O)O)=CC=C4)C=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 463.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death