Learn More
H4 Clustered Histone 1 [ac Lys91] Antibody [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. 30512611 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30512611 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30512611 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338424MFV610
Rabbit Polyclonal Antibody
H4 Clustered Histone 1 Polyclonal antibody specifically detects H4 Clustered Histone 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno H4 Clustered Histone 1
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen H4-16;H4C11;H4C12;H4C13;H4C14;H4C15;H4C2;H4C3;H4C4;H4C5;H4C6;H4C8;H4C9;H4FA, H4F4, HIST1H4A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic acetylated peptide around K91 of human H4 Clustered Histone 1 (NP_003529.1).,, Sequence:, ALKRQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8359
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG