missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

H4 Clustered Histone 1 [ac Lys91] Antibody [HRP], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30512603 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30512603 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30512603 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338424H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

H4 Clustered Histone 1 Polyclonal antibody specifically detects H4 Clustered Histone 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno H4 Clustered Histone 1
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen H4-16;H4C11;H4C12;H4C13;H4C14;H4C15;H4C2;H4C3;H4C4;H4C5;H4C6;H4C8;H4C9;H4FA, H4F4, HIST1H4A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic acetylated peptide around K91 of human H4 Clustered Histone 1 (NP_003529.1).,, Sequence:, ALKRQ
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8359
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.