Learn More
H1F0 Antibody (1415-1), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18600326 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18600326 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18600326 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247752F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.17€
    544.95€ / 0.1 ml
    Ahorro 86.22€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
H1F0 Monoclonal antibody specifically detects H1F0 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno H1F0
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1415-1
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen H1 histone family, member 0, H1.0, H1(0), H1-0, H10, H1FVMGC5241, Histone H1', Histone H1(0), histone H1.0
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Nuclei of human leukemia biopsy cells
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Chromatin Research, Epigenetics, Nuclear Envelope Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3005
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ