Learn More
Erlab Sistema de biodescontaminación H2O2 , Droit
Código de producto. 31794037 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero con revestimiento de epoxi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
31794037 Acero con revestimiento de epoxi cada uno
1 options
Código de producto. 31794037 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORT000071/D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3670.00€
    3423.00€ / paquete de 1
    Ahorro 247.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
La tecnología de biodescontaminación de peróxido de hidrógeno puede eliminar eficazmente incluso los microorganismos más resistentes del volumen de trabajo de la cámara. Una solución fiable, automatizada y validable, diseñada para cumplir con los más altos estándares de higiene, calidad y seguridad.
  • Equipos y opciones para Erlab cajas y armarios de seguridad: Este equipo completa y adapta Erlab los recintos sin conductos y los armarios de seguridad microbiológicos a los requisitos específicos de cada laboratorio. Cada opción está diseñada y validada Erlab para integrarse sin comprometer el rendimiento de contención y protección del equipo.
  • Diseñado y validado por Erlab:
    • Componentes diseñados para una caja o referencia de armario específica
    • Integración que preserve el flujo de aire, la contención y la protección del operador
    • Materiales seleccionados para resistencia química y biológica y fácil descontaminación
    • Compatible con Erlab programas de monitorización y seguridad conectados
  • Adapta tu estación de trabajo a tus protocolos: Las opciones de extracción, soluciones de ventana frontal y acceso, sistemas de descontaminación, accesorios de sellado y accesorios internos permiten configurar la estación de trabajo para los productos manipulados, el equipo instalado dentro del recinto y la ergonomía requerida por el operador.
  • La instalación está diseñada para realizarse rápidamente, sin afectar a la certificación del equipo si se realiza según Erlab las instrucciones.
  • Ventajas clave:
    • Opción validada de fábrica, totalmente compatible con el equipo objetivo.
    • Mantiene el rendimiento de contención y protección del operador.
    • Materiales adecuados para entornos químicos y biológicos de laboratorio.
    • Mejora la ergonomía, la versatilidad y la facilidad de uso.
    • Instalación rápida sin impacto en la certificación del equipo.
Especificaciones
Tipo de producto Carcasa de contención de equipos
Material Acero con revestimiento de epoxi