Learn More
GW791343 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16442647
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16442647 50 mg 50 miligramos
16419137 5 mg 5 miligramos
16416558 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16442647 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15469
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress GW791343 dihydrochloride is a P2X7 allosteric modulator; exhibits species-specific activity and acts as a negative allosteric modulator of human P2X7 (pIC50 = 6.9 - 7.2).
GW791343 dihydrochloride is a P2X7 allosteric modulator
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW791343 dihydrochloride
CAS 1019779-04-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H26Cl2F2N4O
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (223.54 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC(CN2CCNCC2)=CC=C1C)CNC3=CC=C(F)C(F)=C3.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 447.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.35
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation