Learn More
GW0742, MedChemExpress
Código de producto. 16465918
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465918 10 mg 10 miligramos
16452067 50 mg 50 miligramos
16428557 5 mg 5 miligramos
16416366 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465918 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13928
MedChemExpress GW0742 is a potent PPARβ and PPARδ agonist, with an IC50 of 1 nM for human PPARδ in binding assay, and EC50s of 1 nM, 1.1 μM and 2 μM for human PPARδ, PPARα, and PPARγ, respectively.
GW0742 is a potent PPARβ and PPARδ agonist, with an IC50 of 1 nM for human PPARδ in binding assay, and EC50s of 1 nM, 1.1 μM and 2 μM for human PPARδ, PPARα, and PPARγ, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW0742
CAS 317318-84-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17F4NO3S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo GW610742
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (72.11 mM)
SMILES O=C(O)COC1=CC=C(SCC2=C(C)N=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C(F)=C3)S2)C=C1C
Peso molecular (g/mol) 471.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.49
Porcentaje de pureza 99.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease