Learn More
GW-1100, MedChemExpress
Código de producto. 16470548
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470548 5 mg 5 miligramos
16428088 10 mg 10 miligramos
16414007 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16470548 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50691
MedChemExpress GW-1100 is a selective GPR40 antagonist with a pIC50 of 6.9.
GW-1100 is a selective GPR40 antagonist with a pIC50 of 6.9.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW-1100
CAS 306974-70-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H25FN4O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (96.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CC2=CN=C(N=C2)OCC)=CN(C(SCC3=CC=C(C=C3)F)=N1)C4=CC=C(C(OCC)=O)C=C4
Peso molecular (g/mol) 520.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.58
Porcentaje de pureza 97.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism